Learn More
Laboratoires Anios DETERG'ANIOS SURACTIF MARINE
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Floors and surfaces Detergent:
- Orange coloured solution
- pH of straight product : approx. 10
- pH of diluted product (0.25%) : approx. 7.6
- Density at 20°C : approx. 1.028
- Non corrosive (absence of oxidizing agents)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Prepare circular DNA templates for cycle sequencing, cloning and transformation |
| Volume (sistema metrico) | 1 l |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: D-glucopyranose, oligomeriques, decyl octyl glycosides, isotridecanol ethoxylene