Learn More
IM-12, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100589
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16495068
Marca: Medchem Express HY12292
MedChemExpress IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
Specifica
Materiale o nome chimico IM-12
CAS 1129669-05-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H20FN3O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 54.9 mg/mL (145.47 mM)
SMILES O=C(C(NCCC1=CC=C(F)C=C1)=C2C3=C(C)NC4=C3C=CC=C4)N(C)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 377.41
Peso formulazione 377.41
Percent Purity 98.3%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.