Learn More
Cytiva Terreni per affinità a flusso rapido IMAC Sepharose™ 6
Codice prodotto. 10372810 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 ml
Dimensione particelle:
45 - 165 μm
90 μm
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione particelle unitSize
10372810 100 ml 45 - 165 μm 100mL
10762842 25 mL 90 μm 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10372810 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17092108
Used for purifying proteins and peptides that have an affinity for metal ions. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix.
  • Uncharged IMAC resin allows possibility to charge with metal ion of choice for optimized selectivity
  • Used for ions such as histidine-tagged proteins but also untagged recombinant or native proteins
  • High protein binding capacity
  • Coupling chemistry and novel ligand designed to give minimal ligand leakage
  • Available HiTrap™ and HiPrep™ pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 ml
Stabilità Stabile in buffer acquosi di uso comune: 0.01 M HCl, 1 M NaOH, 70% acido acetico, 2% SDS, 30% 2-Propanolo
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione di proteine e peptidi con affinità per gli ioni metallici
Requisiti di stoccaggio 4 - 30 °C
Product Type IMAC Sepharose 6 Fast Flow Media
Portata Da 250 a 400 cm/ora
Dimensione particelle 45 - 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH 42441
Tampone di conservazione Etanolo 20%