Learn More
Cytiva Terreni per affinità a flusso rapido IMAC Sepharose™ 6
Codice prodotto. 10762842 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 ml
Dimensione particelle:
45 - 165 μm
90 μm
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione particelle unitSize
10762842 25 mL 90 μm 25mL
10372810 100 ml 45 - 165 μm 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762842 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17092107
Used for purifying proteins and peptides that have an affinity for metal ions. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix.
  • Uncharged IMAC resin allows possibility to charge with metal ion of choice for optimized selectivity
  • Used for ions such as histidine-tagged proteins but also untagged recombinant or native proteins
  • High protein binding capacity
  • Coupling chemistry and novel ligand designed to give minimal ligand leakage
  • Available HiTrap™ and HiPrep™ pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Purifying Proteins and Peptides That Have an Affinity for Metal Ions
Product Type IMAC Sepharose 6 Fast Flow Media
Dimensione particelle 90 μm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IMAC Sepharose 6 Fast Flow, 25 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol