Learn More
Cytiva IMAC Sepharose™ High Performance Media
Codice prodotto. 11534955 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11534955 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11534955 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17092007
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For optimizing purification of histidine-tagged proteins using Immobilized Metal Affinity Chromatography (IMAC) when Ni2+ is not the best choice of metal ion
  • 34μm beads of highly cross-linked 6% agarose, to which a chelating group has been covalently coupled
  • Charge with transition metal of choice for optimized selectivity
  • Small bead size for high performance purification
  • High binding capacity: ≥40mg histidine-tagged protein/mL medium when charged with Ni2+
  • Allows more sample to be applied; a more concentrated target protein is obtained more at a lower cost/mg and in less time
  • Stable in pH range 3-12 (long term), and in all commonly used buffers
Avoid use with chelating agents, e.g., EDTA, EGTA, or citrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata <300 cm/hr.
Intervallo di pH 3 to 12
Dimensione particelle 34 μm
Product Type IMAC Sepharose HP
Content And Storage 4°C to 30°C
Quantità 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Purification of Polyhistidine tagged Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IMAC sepharose high perfomance
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol