Learn More
Velp Scientifica™ Imhoff Cone
Codice prodotto. 15379624 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Glass
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15379624
Marca: Velp Scientifica™ A00001003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ Imhoff Cone for use with FCS and JLT Series Flocculators.
  • Transparent for visability
  • Available in glass or plastic
  • Available in graduated
  • For use with Flocculators
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) FCS, JLT
Materiale Glass