Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10600454
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10600454
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC31351DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 64951-08-2
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD03419462
InChI Key WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.14
Percent Purity 97%