Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 7.5
Codice prodotto. 15445719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445719 250 mL 250mL
15435719 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445719 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J63496.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a chelator for the binding of various divalent cations, and is also used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Imidazole is used as a chelator for the binding of various divalent cations, and is also used to elute tagged proteins bound to Ni ions attached to the surface of beads in the chromatography column.
Solubility
Fully miscible.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-32-4
Formula molecolare C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazole
Concentrazione 0.5 M
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazole, 0.5M buffer solution, pH 7.5
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole, Hydrochloric acid