Learn More
Imidazole-2-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10577624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10577624
Marca: Thermo Scientific Acros 398470010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10111-08-7
Formula molecolare C4H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00003544
InChI Key XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
IUPAC Name 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazole-2-carboxaldehyde
Punto di fusione 209°C
Punti di ebollizione 80°C (0.1 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 96.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.