Learn More
Fisherbrand™ Cestello in acciaio inox
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 450 (H) da 12.75 l
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 1600
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 2500
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 300
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 550
Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 800
Bagni a ultrasuoni, Elmasonic X-tra ST 1400H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Designed for the complete immersion of items and parts in Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Choose the Fisherbrand™ Stainless Steel Immersion Basket with Handles designed for the specific ultrasonic cleaner being used.
- Mesh bottom
- One handle on each end
- Functional and modern design
- Available for a variety of capacities
Specifica
Specifica
| Tipo | Cestino |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagni a ultrasuoni Elmasonic X-tra basic 550 |
| Materiale | Acciaio inox |