Learn More
Fisherbrand™ Cestello in acciaio inox
Facilita l'immersione completa nei bagni a ultrasuoni S-line. I cestelli a immersione Fisherbrand™ con manico sono realizzati in acciaio inossidabile.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.00000kg
Descrizione
Designed for the complete immersion of items and parts in Fisherbrand™ 112xxx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Choose the Fisherbrand™ Stainless Steel Immersion Basket with Handles designed for the specific ultrasonic cleaner being used.
- Mesh bottom
- One handle on each end
- Functional and modern design
- Available for a variety of capacities
Specifica
Cestino | |
Bagno TI-H 10 Transonic | |
Acciaio inox |