Descrizione
Thermo Scientific™ A10 refrigerated bath circulators provide efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from -10° to +100°C and maximum bath volume of 6 liters. Powerful bath circulators with a stainless-steel reservoir can be configured with the controller that best meets circulation and temperature ranges for your application.
- Drain port at the front for operator convenience.
- Advanced design allows two sides of the unit to be blocked, allowing placement in a
- corner while maintaining full refrigeration performance.
- For less demanding applications, power consumptions can be lowered by utilizing
- the energy savings mode.
- The controller can be indexed 90° for easier viewing
- Outstanding cooling power
- Expansive temperature ranges
- Powerful force/suction pumps
- Six controller options
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | SC100 |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Portata | 17 L/min. |
| Tipo di pompa | Force Pump, Suction Pump |
| Gamma di temperatura | -10°C to +100°C |
| Electrical Requirements | 230 V |
| Tensione | 230V |
| Frequenza | 50 Hz |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privatlivspolitik.