Learn More
Testo™ Immersion/Penetration Probe
Codice prodotto. 10120651
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-200°C to +1000°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10120651
Marca: Testo™ 0602 5792
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Immersion/Penetration Probe
Certificazione/Conformità EN 60584-2
Tempo di risposta 5 sec.
Temperature Range (Metric) -200°C to +1000°C