Learn More
Ebro Electronic™ Sonde ad asta per termocoppie
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
185 mm
300 mm
Diametro sonda (sistema metrico):
0.5 mm
1.5 mm
3 mm
Modello:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For various applications in food, laboratory, industial use.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases. |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 300 mm |
| Modello | TPN 120-30 |
| Tipo di sonda | NiCrNi rod |
| Peso (sistema metrico) | 0.12 kg |
| Vedi altri risultati |