Learn More
Ebro Electronic™ Sonde ad asta per termocoppie
Codice prodotto. p-8009184
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
185 mm
300 mm
Diametro sonda (sistema metrico):
0.5 mm
1.5 mm
3 mm
Modello:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11703489
Marca: Ebro Electronic™ 13410611
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
sonde ad asta per la misura della temperatura di aria, forni, fluidi e gas.
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Diametro sonda (sistema metrico) 0.5 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 185 mm
Materiale Metal
Tempo di misurazione 0.4 sec.
Modello TPN 100
Tipo di sonda NiCrNi rod
Peso (sistema metrico) 0.04 kg
Product Type Probe
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 °F to +2012 °F
Temperature Range (Metric) -40°C to +1100°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFN 520
Larghezza (sistema metrico) 15 mm