Learn More
SI Analytics™ Thermostat Head
Codice prodotto. 15340904 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
15340904 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15340904 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285418501
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
SI Analytics™ Thermostat Head is for use with an immersion thermostat.
  • Electrical requirements of 230V and 50Hz
  • Head for thermostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Immersion Thermostat
Modello CT 72/E
Peso (sistema metrico) 5.6 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz