Learn More
Merck Immobilon-E Blotting Sandwich
Codice prodotto. 15887531 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensions (LxW):
7 x 8.4 cm
8.5 x 13.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15887531
Marca: Merck IESN08132
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MilliporeSigma™ Immobilion™-E Blotting Sandwiches are a convenient way to process multiple Western Blots
Features:
  • 0.45 μm pore size is ideal for most Western blotting applications with chemiluminescence or chromogenic detection
  • Saves time and reduces waste by eliminating the alcohol pre-wet step
  • Higher protein retention delivers stronger signal than most nitrocellulose membranes
  • Sandwiches include sheets of Immobilon™-E PVDF transfer membrane interleaved with pre-cut sheets of chromatography-grade blotting filter paper. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Easily wetted with water
Da utilizzare con (applicazione) Western Blotting
Colore White
Codice IEVH
Superficie Plain
Quantità 20
Materiale PVDF
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 8.5 x 13.5 cm