Learn More
Merck Immobilon™-E Transfer Membrane
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
10 Sheets
4 Sheets
50 Sheets
Dimensions (LxW):
1.875 m x 26.5 cm
10 m x 8.5 cm
10 x 10 cm
7 x 8.4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 50
Descrizione
Features:
- 0.45 μm pore size is ideal for most Western blotting applications with chemiluminescence or chromogenic detection
- Saves time and reduces waste by eliminating the alcohol pre-wet step
- Higher protein retention delivers stronger signal than most nitrocellulose membranes
Specifica
Specifica
| Descrizione | Easily wetted with water |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blotting |
| Colore | White |
| Codice | IEVH |
| Superficie | Plain |
| Quantità | 4 Sheets |
| Formato | Sheet |
| Materiale | PVDF |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 7 x 8.4 cm |