Learn More
Merck Immobilon™-FL PVDF Membranes
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Roll
10 Sheets
Formato:
Foglio
Roll
Rotolo
Sheet
Dimensions (LxW):
10 x 10 cm
20 x 20 cm
26.5 cm x 1.875 m
26.5 cm x 3.75 m
7 x 8.4 cm
8.5 cm x 10 m
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- The first transfer membrane optimized for fluorescence applications
- Extremely low background improves sensitivity of all fluorescence detection protocols
- Compatible with all commonly used fluorescent probes at all excitation and emission wavelengths
- Ideal for multiplexing and chemifluorescence applications
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Membrana a bassa fluorescenza ideata specificatamente per l’uso con sistemi di rilevazione a fluorescenza nelle applicazioni di western blotting |
| Colore | White |
| Codice | IPFL |
| Quantità | 10 Sheets |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Formato | Foglio |
| Materiale | PVDF |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Vedi altri risultati |
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.