Descrizione
- Compatible stains: Coomassie brilliant blue, Amido black, India ink, Ponceau-S red, Colloidal gold, CPTS, Toluidine blue, Transillumination, Sypro™ ruby
Specifica
Specifica
| Descrizione | Filter code: IPVH; I mmobilon-P PVDF membrane |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting; Immunoblotting (Western); Dot blot |
| Capacità di legame | Electrostatic, hydrophobic |
| Colore | White |
| Codice | IPVH |
| Superficie | Plain |
| Quantità | 1 |
| Formato | Roll |
| Materiale | PVDF |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Vedi altri risultati |