Learn More
Thermo Scientific™ Moduli Immuno Standard trasparenti
Codice prodotto. 10274071
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Enhanced Binding
Hydrophilic
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
250 μL
250 µl
330 μL
350 μL
350 µl
Forma pozzetto:
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Rotondo
Round, C Bottom
Round, Flat Bottom (F-well)
circolare
Design pozzetto:
C12
C8
F12
F16 (2x8 wells)
F8
U16
U8
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 320
pezzi 50
pezzi 60
pezzi 640
Codice prodotto. 10274071
Marca: Thermo Scientific™ 444865
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I moduli Immuno Standard trasparenti si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti. Prodotti per l'utilizzo con apparecchi standard.
I moduli Immuno Standard trasparenti di Thermo Scientific™ si prestano ad applicazioni che richiedono riproducibilità tra pozzetti e dispongono di piastre per moduli Nunc™, Immulon™ e Microtiter™ sviluppate per le tecniche ELISA. Realizzati per l'utilizzo con apparecchi standard, i moduli permettono di utilizzare in modo versatile componenti con campioni di piccole dimensioni. Sono supportati da standard e certificazioni di qualità all'avanguardia.
Thermo Scientific standard modules are strip plates with solid modules that can be easily inserted and removed from their frame. This enhances the use of the plate with smaller sample sizes.
  • Several strip formats: 8-well strip, 12-well strip, 16-well strip (two columns of 8 wells)
  • Several well shapes: flat-bottom, C-bottom (radius edge), U-shape wells, StarWells (wells have fins to increase the surface area and enhance performance)
  • Several surfaces to maximize assay performance
  • Modules remain in frame when inverted
  • Stackable frame marked for lid orientation
  • Polystyrene wells in polyethylene frame
  • Ext. Dim.: 128 × 86mm
Choice of Surface
  • PolySorp™, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) for adsorption of hydrophobic molecules
  • Medisorp™ and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays
  • MultiSorp™ are very hydrophilic and works well for glycans and water soluble proteins
Ordering Information:
Free-standing modules. Cat. No. 95029440 and 464394 are certified. Frames and modules available separately. Sealing tape and strip caps are available. Color-coded modules are available on request. Contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
Certifications
I prodotti specificati nel grafico sono certificati per: adsorbimento di IgG; CV < 5% tra i pozzetti; tutti i risultati +/-10% dalla media; e background di tutti i pozzetti +/-0.005 unità di assorbanza dalla media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rottura No
Proprietà di legame Hydrophobic
Certificato No
Formato Strip Plate
Metodo di rilevamento Colorimetric
Imballaggio 60 Cases, 10 Pk.
Colore Trasparente
Product Type Microplate Strip
Materiale Polystyrene
No. of Wells 8
Volume (sistema metrico) di lavorazione 250 μL
Trattamento superficiale PolySorp
Forma pozzetto Round, C Bottom
N. per custodia 60
N. per confezione 10
Bloccaggio piastra None
Target Molecule Lipids
Design pozzetto C8
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.