Learn More
IKA™ MF 10.2 Impact Grinding Head
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Durezza:
Up to 6 °Mols
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Before being discharged, the ground material passes through a sieve. This sieve is interchangeable and available in different hole sizes (not incl. with delivery). The ground material can then be collected using an NS 29 standard ground vessel.
Specifica
Specifica
| Product Type | Impact Grinding Head |
| Dimensioni (L x P x A) | 300 x 320 x 450 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Crushing Brittle, Hard Materials such as Minerals, Building Materials up to Mohs Hardness 6 |
| Durezza | Up to 6 °Mols |
| Altezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Peso (sistema metrico) | 2.7 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12.6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm |