Learn More
Brady™ Universal Multi-Pole Breaker Lockout
Click to view available options
Colore:
Red/Black
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Use thumbscrews to clamp lockout securely over tie-bar, then insert lock to prevent clamp from being loosened
Specifica
Specifica
| Product Type | Universal Lock for Multi-pole Circuit Breaker |
| Colore | Red/Black |
| Materiale | Glass-filled Nylon |
| Certificazione/Conformità | UL 94 HB |
| Descrizione | Universal Multi-Pole Breaker Lockout |
| Dimensioni (L x P) | 62.20 x 31.80 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 31.8 mm |
| Quantità | 6 Pk. |
| Larghezza (sistema metrico) | 62.2 mm |