Learn More
OHAUS™ Agitatore a incubazione
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
15 to 500 rpm
500 to 2500 rpm
600 to 2500 rpm
Capacità portata carico (sistema metrico):
16 kg at 75 rpm, 2.3 kg at 500 rpm
22.7 kg at 125 rpm, 4.53 kg at 500 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'esclusivo sistema di ventilazione forzata Opti-Flow utilizza un sistema di ventilazione di grandi dimensioni. L'aria viene diretta intorno ai campioni e non direttamente su di essi, creando un flusso circolare di aria che ne garantisce l'uniformità.
- Per risultati ripetibili, l'esclusivo sistema di agitazione Accu-Drive garantisce una velocità accurata. La trasmissione triplo-eccentrica assicura un'agitazione costante per l'intero intervallo di velocità.
- Le camere per le unità ISHD23HDG e ISHD23CDG possono contenere 2 matracci Erlenmeyer da 6 litri con morsetti e piattaforma opzionali.
Specifica
Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 22.7 kg at 125 rpm, 4.53 kg at 500 rpm |
| Intervallo di velocità | 500 to 2500 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 40°C |
| Wattage | 800 W |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 50 lb. at 125 rpm, 10 lb.at 500 rpm |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Materiale | Aluminum, Cycoloy |
| Dimensioni (L x P x A) | 815 x 675 x 596 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.5 in. |
| Vedi altri risultati |