Learn More
Ohaus™ Incubating Shaker with Opaque Lid
Codice prodotto. 15722209 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
100 to 1200 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15722209
Marca: Ohaus™ 30391926
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Incubating Shaker with Opaque Lid is designed to incubate samples.
  • Incubating microplate shakers are optimised for shaking microplates, deep-well plates, or microtubes
  • LED displays for temperature, speed and time
  • Timer with audible alarm
  • Available with opaque lid for light sensitive samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Intervallo di velocità 100 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) 5°C to 65°C
Amperaggio 5 A
Capacità Microplates, Microtube Racks
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 17.00 in.
Profondità (sistema metrico) 43.20 cm
Dimensioni (L x P) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioni (L x P x A) 43.2 x 27.9 x 19.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.20 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Modello ISLDMPHDGL
N. di posizioni 4 Microplates/2 microtube Racks
Stile Brushless DC Motor; Triple Eccentric
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.