Learn More
Ohaus™ Incubating Waving Shaker
Codice prodotto. 15702219 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
1 to 30 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15702219
Marca: Ohaus™ 30391982
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Incubating Waving Shaker offers a smooth, low-foaming, 3D wave motion for precise speed control.
  • Combines a unique vertical and horizontal wave motion with general purpose incubation in one compact bench top unit
  • Electronic tilt adjustment from 0 to 20° while unit is operating
  • LED displays for temperature, speed and tilt angle, and time
  • Timer with audible alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di rotazione 0 to 20°
Capacità portata carico (sistema metrico) 2.3 kg
Intervallo di velocità 1 to 30 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) 5°C to 65°C
Amperaggio 5 A
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 17.00 in.
Profondità (sistema metrico) 43.20 cm
Dimensioni (L x P) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 23.5 x 18.4 cm
Dimensioni (L x P x A) 43.2 x 27.9 x 26.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.50 in.
Altezza (sistema metrico) 26.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.20 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Modello ISWV02HDG
Display Digitale
Include Stepper Motor
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.