Learn More
MMM Medcenter™ FRIOCELL™ Refrigerated Incubator, 55 L
Codice prodotto. 10732521
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10732521
Marca: MMM Medcenter™ MC000921
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 99.9°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 20 kg
Capacità (sistema metrico) 55 L
Lighting Phytoculture
N. di ripiani 4
Temperature Range (Metric) 0°C to 99.9°C
Display Digital
Stabilità termica ± 0.2°C
Altezza (sistema metrico) interno 35 cm
Depth (Metric) Interior 37 cm
Peso (sistema metrico) 80 kg
Tensione 230 V