missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Buhler Incubator Hood TH 30
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The Incubator Hood TH 30 has a temperature range from +5°C above ambient to +50°C
- Can be combined with all universal shakers SM 30 or used as independent unit
- The height is sufficient for 2000 ml Erlenmeyer flasks
- The incubator hood is equipped with a standard light and a UV light
Order Info
Shaker has to be ordered separately
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Include | Standard light, UV light |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto