Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Classic
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
QIAcard Le schede FTA con indicazione includono un colorante rosa che diventa bianco quando un campione incolore, ad es. vengono applicate cellule buccali o saliva. Stabilizzazione e protezione degli acidi nucleici a temperatura ambiente con per volumi spot di 125 μL. Lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e protegge il DNA dalla degradazione.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive buccal DNA samples, four samples per card. |
| Formato | Card |
| Tipo di campione | Buccal DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Direct STR amplification |
| Da utilizzare con (applicazione) | Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification, Molecular biology |
| Include | Pink indicating dye |
| N. di campioni | 4 |
| Product Type | Indicating FTA Classic Card |
| Quantità | 100 Pk. |
| Volume del campione | 125 μL |