Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Classic
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni di acido nucleico buccale. Indicando QIAcard FTA Classic con 4 aree campione per carta.
270.00€ - 945.00€
Specifications
Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive buccal DNA samples, four samples per card. |
---|---|
Formato | Card |
Tipo di campione | Buccal DNA |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Direct STR amplification |
Da utilizzare con (applicazione) | Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification, Molecular biology |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
11959075
|
QIAGEN
WB120306 |
25 Pk. |
270.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10233352
|
QIAGEN
WB120206 |
100 Pk. |
945.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
QIAcard Le schede FTA con indicazione includono un colorante rosa che diventa bianco quando un campione incolore, ad es. vengono applicate cellule buccali o saliva. Stabilizzazione e protezione degli acidi nucleici a temperatura ambiente con per volumi spot di 125 μL. Lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e protegge il DNA dalla degradazione.
Specifications
Collect, stabilize, process, transport, and archive buccal DNA samples, four samples per card. | |
Buccal DNA | |
Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification, Molecular biology | |
4 | |
125 μL |
Card | |
Direct STR amplification | |
Pink indicating dye | |
Indicating FTA Classic Card |