Learn More
Shamrock™ Nastro indicatore
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.7 m x 25 mm
Dimensione della confezione:
12m
Descrizione
- Bright red in color
- Tape reads “Contaminated”
- Leaves no residue after removal
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 12.7 m x 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 m |
| Product Type | Nastro indicatore |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 25 mm |