Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine, for analysis, high purity biological stain
Codice prodotto. p-29797 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10724471
Marca: Thermo Scientific Chemicals 157440250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 466.35
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinonimo Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC Name disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indigo Carmine
Contenuto di colorante 85% min.
Beilstein 25, 304
Indice di Merck 15, 4982
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 466.34
Grado Analisi
Imballaggio Glass bottle
Colore Blue
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indigo Carmine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.