Learn More
Indigo Carmine Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15665830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15665830
Marca: Honeywell-Fluka 55928100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 466.35
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
PubChem CID 5284351
IUPAC Name disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indigo carmine solution
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN UN3264
Peso formulazione 466.35g/mol
Imballaggio Poly bottle
Densità 1.01g/mL at 20°C
Colore Blue
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid