Learn More
Indium, 99.99%, (trace metal basis), foil, 0.127 mm thick
Codice prodotto. p-3776743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.3 g
9.2 g
Dimensione della confezione:
2.30g
9.20g
Codice prodotto. 10277760
Marca: Thermo Scientific Acros 318110023
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Colore Gray
Punto di fusione 156.0°C
Punti di ebollizione 2000.0°C
Quantità 2.3 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Forma Foil
Formula lineare In
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Indice di Merck 15, 4987
Peso formulazione 114.82
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce