Learn More
Indium, 99.999%, (trace metal basis), powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indium |
| Colore | Gray |
| Punto di fusione | 156.0°C |
| Punti di ebollizione | 2000.0°C |
| Densità | 7.3000g/mL |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 100.00% |
| Forma | Powder |
| Formula lineare | In |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Indium, powder
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido infiammabile Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.