Learn More
Indium, 99.999%, (trace metal basis), powder
Codice prodotto. p-4509688 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10398710
Marca: Thermo Scientific Acros 193180050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Colore Gray
Punto di fusione 156.0°C
Punti di ebollizione 2000.0°C
Densità 7.3000g/mL
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 100.00%
Forma Powder
Formula lineare In
Fieser 06,293; 14,181; 16,181; 17,152
Peso formulazione 114.82
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium, powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.