Learn More
Indium antimonide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049537
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11312588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014626.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1312-41-0 | InSb | 236.578 g/mol
Indium antimonide finds use in infrared detectors, including FLIR systems, thermal imaging cameras, infrared astronomy and in infrared homing missile guidance systems, in fast transistors. It is used in thermal image detectors using photo-electromagnetic detectors or photodiodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-41-0
Formula molecolare InSb
Molecular Weight (g/mol) 236.578
Numero MDL MFCD00016146
InChI Key WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC Name indiganylidynestibane
SMILES [In]#[Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium antimonide
Punto di fusione 535°C
Forma fisica Pieces
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1549
Indice di Merck 14,4948
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 236.57
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Densità 5.75 g/mL at m.p.