Learn More
Indium(I) chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048502
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11310979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010707.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium(I) chloride is used to prepare cage, dinuclear complexes (In-cyclodiphophazanes) which possess interesting metal-metal interactions, Semiconductor doping, phosphors-compound semiconductors, ITO thin-film, Basic raw material for compounding organic indium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-10-6
Formula molecolare ClIn
Molecular Weight (g/mol) 150.27
Numero MDL MFCD00148875
InChI Key APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Specifica
Punti di ebollizione 608°C
Materiale o nome chimico Indium(I) chloride
Punto di fusione ∼225°C
Forma fisica Crystalline Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 150.27
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Chlorine-like
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.19 g/mL