Learn More
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048886
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
Codice prodotto. 11331928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011856.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-82-8
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-82-8
Numero MDL MFCD00011058
Specifica
Punti di ebollizione 800°C
Materiale o nome chimico Indium(III) chloride
Punto di fusione 586°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4958
Informazioni di solubilità It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Peso formulazione 221.18
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.460 g/mL