Learn More
Indium(III) chloride hydrate, 99.99% (metals basis)
Descrizione
Indium(III) chloride hydrate is used for mild and selective cleavage of tert-butyldimethylsilyl ethers. It is a Lewis acid, and serves as a catalyst for many organic transformations. It also catalyzes the conversion of aldehydes to gem diacetates by chemoselective process. Lithium indium hydride, an in situ reducing agent, can be prepared from indium trichloride. It catalyzes reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions. It also catalyzes Knoevenagel condensation between the barbituric acid and the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indium(III) chloride hydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN3260 |
| Indice di Merck | 14,4958 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,diethyl ether,and THF. |
| Peso formulazione | 221.18 (Anhydrous) |
| Percent Purity | 99.99% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Indium(III) chloride hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Indium chloride (InCl3), hydrate