Learn More
Indium(III) iodide, anhydrous, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824755
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11371918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011854.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13510-35-5
Formula molecolare I3In
Molecular Weight (g/mol) 495.531
Numero MDL MFCD00016151
InChI Key RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC Name triiodoindigane
SMILES [In](I)(I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) iodide
Punto di fusione 210°C
Colore Red to Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 99.994% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 495.53
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.69