Learn More
Indium(III) isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v isopropanol
Codice prodotto. 11445330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11445330 25 mL 25mL
11455330 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445330 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044562.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 38218-24-5 | C9H21InO3 | 292.082 g/mol
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38218-24-5
Formula molecolare C9H21InO3
Molecular Weight (g/mol) 292.082
Numero MDL MFCD00210318
InChI Key OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
PubChem CID 57346963
IUPAC Name indium(3+);propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium (III) isopropoxide
Colore Colorless
Densità 0.78 g/mL
Punti di ebollizione 82°C
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare In[OCH(CH3)2]3
Quantità 25 mL
Numero UN UN1219
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ketones and esters.
Peso formulazione 292.08
Percent Purity ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v isopropanol
Forma fisica Liquid