Learn More
Indium(III) n-octoxide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15467787
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15467787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37523.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106461-03-4
Numero MDL MFCD26967910
Sinonimo indium 3+ ion octanol
Specifications
Materiale o nome chimico Indium(III) n-octoxide
Punto di fusione ∼150°C (decomposition)
Colore Yellow
Forma fisica Solid
Quantità 1 g
Numero UN UN1325
Peso formulazione 502.48
Percent Purity 98%
Sensibilità Moisture sensitive