Learn More
Indium(III) nitrate hydrate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408118
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11369317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040185.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207398-97-8
Formula molecolare InN3O9
Molecular Weight (g/mol) 300.83
Numero MDL MFCD00149742
InChI Key LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) nitrate hydrate
Punto di fusione 100°C-H2O
Colore White
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC Name indium(3+);trinitrate;hydrate
Peso formulazione 300.83 (Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White to off-white lump/powder