Learn More
Indium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11330979
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11330979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010708.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207398-97-8
Formula molecolare InN3O9
Molecular Weight (g/mol) 300.83
Numero MDL MFCD00149742
InChI Key LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) nitrate hydrate
Punto di fusione 100°C (in -H2O)
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC Name indium(3+) trinitrate
Peso formulazione 300.83 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) nitrate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P380-Evacuare la zona in caso di incendio.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium(III) nitratehydrate