Learn More
Indium(III) oxide, 99.994% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781941
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11351918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011853.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Indium(III) oxide is used as a chemical reagent and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-43-2
Formula molecolare In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
Numero MDL MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) oxide
Punto di fusione 850° volat.
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.994% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 277.64
Odore Odorless
Densità 7.18