Learn More
Indium(III) oxide, 99.9997%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11934161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11934161
Marca: Thermo Scientific Acros 193170050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-43-2
Formula molecolare In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
Numero MDL MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) oxide
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Formula lineare In2O3
Indice di Merck 15,4992
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 277.63
Percent Purity 99.9997%
Grado Base per metalli in tracce