Learn More
Indium(III) oxide, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048504
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11360979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010709.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-43-2
Formula molecolare In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
Numero MDL MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) oxide
Punto di fusione 850°C (volat.)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,4952
Peso formulazione 277.64
Percent Purity 99.997%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 7.18 g/mL