Learn More
Indium(III) perchlorate octahydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7048844
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11371748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011642.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-15-1
Numero MDL MFCD00150241
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) perchlorate octahydrate
Punto di fusione 800°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1481
Peso formulazione 557.30 (413.18 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic