Learn More
Indium(III) phosphate, 98%
Codice prodotto. p-7024089
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11345169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18281.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14693-82-4
Formula molecolare InO4P
Molecular Weight (g/mol) 209.788
Numero MDL MFCD00016154
InChI Key UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
IUPAC Name indium(3+);phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) phosphate
Quantità 5 g
Peso formulazione 209.79
Percent Purity 98%
Densità 4.9